Learn More
Socorex™ Micropipeta Acura™ Electro 926
Descripción
- Ergonomía excepcional y fácil de usar.
- Ligero
- Programa fácil, intuitivo y de autoenseñanza.
- Pantalla grande, lectura reversible de derecha/izquierda.
- Motor controlado por microprocesador.
- Batería recargable de intercambio rápido, carga rápida y larga duración.
- La longitud reducida del eje y el extremo cónico mejoran la capacidad de conducción y el acceso a microtubos y microplacas.
- Incluye contador de ciclos de pipeteo.
- Módulos volumétricos opcionales
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <±1,0% - <±0,5 |
| Batería, tipo | 4,8 V NiMH |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (productos sanitarios para diagnóstico in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, parte 15 (compatibilidad electromagnética), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (seguridad eléctrica), ED 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) |
| Modelo | Acura™ Electro™ 926 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Acura Electro |
| Programable | Autoaprendizaje |
| Tipo | Micropipeta electrónica |
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μL |
| Pantalla | LCD derecha/izquierda |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?