Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S80-AT3
Código de producto. 12191660 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 8,3 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12191660 8 x 8,3 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12191660 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20120.00€
    19300.00€ / paquete de 1
    Ahorro 820.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-05-2027
Centrifugue de forma eficaz las muestras durante la sedimentación y las separaciones en gradientes con este rotor, que ofrece una capacidad de 8 x 8,3 a velocidades de hasta 80 000 rpm.
Centrifugue de forma eficaz las muestras durante la sedimentación y las separaciones en gradientes con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S80-AT3, que ofrece una capacidad de 8 x 8,3 a velocidades de hasta 80,000  rpm.
Características:
  • Capacidad: 8 × 8,3 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 80.000 rpm/414.630 x g
  • Factor K: 23,2
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Sedimentación y separaciones en gradientes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo S80-AT3
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 8,3 mL
RCF máx. 414.630 x g
Vel. máx 80.000 rpm
Radio (métrico) 58 mm
Radio mín. (métrico) 32,3 mm
Factor K 23,2
Longitud máx. del tubo 59 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 3,5 lb (1,6 kg)
Para utilizar con (equipo) Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Ángulo 30°
Promedio RCF 323.126 x g
RCF mín. 230.906 x g