Descripción
Centrifugue de manera eficaz las muestras durante varias sedimentaciones de micromuestras y flotaciones de lipoproteínas con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S80-AT2, que ofrece una capacidad de 30 x 0,5 ml a velocidades de hasta 80.000 rpm.
Características:
- Capacidad: 30 × 0,5 ml
- Velocidad/RCF máx.: 80.000 rpm/357.440 x g (fila exterior), 303.824 x g (fila interior)
- Factor K: fila exterior: 14, fila interior: 16
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Múltiples sedimentaciones de micromuestras y flotaciones de lipoproteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo S80-AT2 |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 30 x 0,5 mL |
| RCF máx. | 357 440 x g (fila exterior), 303 824 x g (fila interior) |
| Vel. máx | 80.000 rpm |
| Radio (métrico) | 50 mm en fila exterior, 42,5 mm en fila interior |
| Radio mín. (métrico) | 35,5 mm en fila exterior, 28,1 mm en fila interior |
| Factor K | 14 en fila exterior/16 en fila interior |
| Longitud máx. del tubo | 34 mm |
| Mostrar más |