Learn More
S63845, MedChemExpress
Código de producto. 16499696
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499696 50 mg 50 miligramos
16470689 1 mg 1 miligramo
16463148 10 mg 10 miligramos
16432646 25 mg 25 miligramos
16415887 5 mg 5 miligramos
16494436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10074150mg
MedChemExpress S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.
S63845 is a potent and selective myeloid cell leukemia 1 (MCL1) inhibitor with a Kd of 0.19 nM for human MCL1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S63845
Forma física Solid
CAS 1799633-27-4
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H37ClF4N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (40.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(Cl)=C(OCCN1CCN(C)CC1)C=C2)=[C@@]2[C@]3=C(C4=CC=C(F)O4)SC5=NC=NC(O[C@H](CC6=C(OCC7=CC=NN7CC(F)(F)F)C=CC=C6)C(O)=O)=C53
Peso molecular (g/mol) 829.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 829.26
Porcentaje de pureza 96.47%