Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S58-A
Código de producto. 12161670 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 x 13,5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
12161670 8 x 13,5 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12161670
Marca: Thermo Scientific™ 45866
Utilice la alta fuerza gravitatoria y la velocidad de 58.000 rpm del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S58-A.
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Aislamiento de partículas subcelulares y sedimentación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo S58-A
Material Aluminio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 13,5 mL
RCF máx. 288.959 x g
Vel. máx 58.000 rpm
Radio (métrico) 76,9 mm
Radio mín. (métrico) 39,6 mm
Factor K 50
Longitud máx. del tubo 18 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 4,2 lb (1,9 kg)
Ángulo 35°
Promedio RCF 219.067 x g
RCF mín. 148.800 x g
Biocontainment Sí