Learn More
S55746, MedChemExpress
Código de producto. 16481127
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481127 50 mg 50 miligramos
16465656 100 mg 100 miligramos
16447627 5 mg 5 miligramos
16434878 10 mg 10 miligramos
16413276 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16481127 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117288
MedChemExpress S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.
S55746 (BCL201) is a potent, orally active and selective BCL-2 inhibitor, with a Ki of 1.3 nM and a Kd of 3.9 nM. S55746 (BCL201) has antitumor activity with low toxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S55746
CAS 1448584-12-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H42N4O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo BCL201
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (70.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2CCCCN2C(C3=C(C(N4CC5=C(C=CC=C5)C[C@H]4CN6CCOCC6)=O)C=C(OCO7)C7=C3)=C1)N(C8=CC=C(O)C=C8)C9=CC=CC=C9
Peso molecular (g/mol) 710.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 710.82
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death