Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de cestillo basculante S55-S
Código de producto. 12121670 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 2,2 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12121670 4 x 2,2 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12121670 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17620.00€
    16900.00€ / paquete de 1
    Ahorro 720.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Alcance 4 x 2,2 ml de capacidad a velocidades de hasta 55.000 rpm. Recomendado para aislamiento de ADN/ARN, gradientes de densidad y sedimentación de pequeñas partículas.
Alcance 4 x 2,2 ml de capacidad a velocidades de hasta 55.000 rpm con el rotor basculante Thermo Scientific™ S55-S. Recomendado para aislamiento de ADN/ARN, gradientes de densidad y sedimentación de pequeñas partículas.
Características:
  • Capacidad: 4 × 2,2 ml
  • Velocidad/RCF máx.: 55.000 rpm/275.458 x g
  • Factor K: 43,8
  • Ángulo: 180°
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Aislamiento de ADN/ARN, gradientes de densidad y sedimentación de pequeñas partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de cestillo basculante S55-S
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 2,2 mL
RCF máx. 258.826 x g
Vel. máx 55.000 rpm
Radio (métrico) 76,6 mm
Radio mín. (métrico) 45,4 mm
Factor K 43,8
Longitud máx. del tubo 44 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Peso neto 2,6 lb (1,19 kg)
Para utilizar con (equipo) Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Ángulo 180°
Promedio RCF 206.114 x g
RCF mín. 153.403 x g