Description
Realice una sedimentación eficaz de micromuestras con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S55-A2.
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Múltiples procesos de sedimentación de micromuestras y flotación de lipoproteínas.
Specifications
Specifications
| Descripción | Rotor de ángulo fijo S55-A2 |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 12 x 1,5 mL |
| RCF máx. | 201.046 x g |
| Vel. máx | 55.000 rpm |
| Radio (métrico) | 59,5 mm |
| Radio mín. (métrico) | 37 mm |
| Factor K | 39,8 |
| Longitud máx. del tubo | 42 mm |
| Show More |