Descripción
Alcance una capacidad de 4 x 5 ml a velocidades de hasta rpm con el rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ S52-ST. Recomendado para separaciones de partículas pequeñas, como las nanopartículas, partículas víricas y gradientes de densidad.
- Capacidad máxima: 4 × 5 ml (0,02 l)
- Velocidad/RCF máx.: 52.000 rpm/275.458 x g
- Factor K: 78,6
- Ángulo: 180°
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific Sorvall serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
separaciones de partículas pequeñas, como las nanopartículas y partículas víricas, gradientes de densidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante S52-ST |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 4 x 5 mL |
| RCF máx. | 275.458 x g |
| Vel. máx | 52.000 rpm |
| Radio (métrico) | 91,2 mm |
| Radio mín. (métrico) | 39,4 mm |
| Factor K | 78,6 |
| Longitud máx. del tubo | 51 mm |
| Mostrar más |