Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas ventiladas S4T
Código de producto. 31723095 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
IVD-MD
Uso general
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tensión Tamaño de la unidad
31723095 Uso general 230 V cada uno
31723101 IVD-MD 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31723095 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7645.00€
    6244.59€ / paquete de 1
    Ahorro 1400.41€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Optimice sus aplicaciones diarias con la centrífuga de sobremesa ventilada de la serie S. La centrífuga S4T es una centrífuga con una alta relación capacidad-tamaño y una interfaz de programación sencilla para impulsar la eficiencia y la productividad en aplicaciones de rutina.
Thermo Scientific Las centrífugas S4T vienen estándar con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad ayuda a optimizar el rendimiento para soportar las aplicaciones cotidianas. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor sin herramientas. Thermo Scientific Auto-Lock Cambio de rotor.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, Thermo Scientific ClickSeal Tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos de sangre incluyen la centrífuga, el rotor, ClickSeal tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos de sangre de 5/7 mL y 9/10 mL.
Características de rendimiento:
  • Thermo Scientific™ La detección de desequilibrio SMARTSpin ayuda a maximizar la aceleración, el frenado y el desequilibrio de carga residual para cada rotor y cucharón para optimizar la seguridad y mejorar las separaciones.
  • Altas velocidades de rotor y flexibilidad con 13 opciones de rotor
Mayor sostenibilidad:
  • Fiberlite Los rotores pesan hasta un 60% menos que los rotores metálicos equivalentes y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ejecución.
  • Opciones de rotor con parabrisas, incluido el Thermo Scientific H-Flex HS4 y BioShield Los rotores de 1000 A permiten a los usuarios girar tubos, botellas y placas a velocidades más altas con menos energía que los diseños sin protección contra el viento.
  • Fabricado en una instalación certificada de cero residuos utilizando electricidad 100 % renovable en Osterode am Harz, Alemania.
Uso fácil:
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • El diseño industrial moderno respalda la mejora continua en la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias actualmente.
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Las dimensiones compactas ayudan a optimizar el área de trabajo. La altura ergonómica y el diseño curvo ayudan a garantizar una fácil carga y descarga de muestras, así como una fácil limpieza.
Auto-Lock cambio de rotor:
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso completo a la cámara para facilitar la limpieza y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
ClickSeal tapas de biocontención
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención del Instituto Nacional de Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜV NORD CERT GmbH, Alemania para rotores seleccionados
Listo para el cumplimiento
:
  • Uso general en laboratorio, certificado por IVD, opciones disponibles listadas por la FDA
Modelos anteriores
: Sorvall ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Leyenda T, Sorvall Leyenda X3, Sorvall Leyenda XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Vel. máx 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Material Parte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío con pintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; pies de la centrífuga: caucho
Modelo Centrífuga S4T
Nivel de ruido <50 dB(A)
Perfil (aceleración/frenado) Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Memoria para programas Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD
Rotor 13 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
Rotor incluido No
Tiempo de actividad Máx. 9 h, 59 min; también con modos continuo y pulso
Estándares ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilado/a Sí
Garantía Limitada de 5 años
Dimensiones (Al x An x F) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 33,9 in
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 86 cm
Peso neto 89.0 kg / 196.2 lb
Requisitos eléctricos 208/240 V
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60Hz
Uso en laboratorio/sala limpia Clase ISO 6 según DIN EN ISO 14644-1
Tipo de producto Uso general
Tipo de pantalla Interfaz de usuario de botones LCD brillante