Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas refrigeradas de suelo de uso general S4FR
Código de producto. 31723098 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
IVD-MD
Uso general
Tensión:
230 V
Requisitos eléctricos:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tensión Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
31723098 Uso general 230 V 220/240 V cada uno
31723094 IVD-MD 230 V 220/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31723098 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14925.00€
    12190.32€ / paquete de 1
    Ahorro 2734.68€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice sus aplicaciones diarias con la centrífuga refrigerada de suelo serie S con tecnología GreenCool. La centrífuga S4FR es una centrífuga de uso general con una sustentabilidad mejorada, una alta relación capacidad-espacio y una interfaz de programación simple para impulsar la eficiencia y la productividad de las aplicaciones de rutina en una configuración de piso que ahorra espacio.
Thermo Scientific Las centrífugas S4FR con tecnología GreenCool vienen estándar con un teclado fácil de usar y una pantalla LCD de alto contraste. Esta unidad versátil y de alta capacidad combina una sostenibilidad mejorada y un rendimiento eficiente para soportar las aplicaciones cotidianas. Cambie de forma rápida y segura entre 13 opciones de rotor sin herramientas. Thermo Scientific Auto-Lock Cambio de rotor.
Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones. Las ruedas bloqueables son estándar en el modelo S4FR para ayudar a maximizar la comodidad, la flexibilidad y la facilidad de limpieza en cada laboratorio.
Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, Thermo Scientific ClickSeal Tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml.
Los paquetes de tubos de sangre incluyen la centrífuga, el rotor, ClickSeal tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos de sangre de 5/7 mL y 9/10 mL.
Características de rendimiento:
  • Enfriamiento estable a temperaturas más bajas que los modelos anteriores, lo que ayuda a garantizar la integridad de las muestras sensibles a la temperatura con un punto de ajuste de temperatura más °frío de -20 °C.
  • Thermo Scientific La detección de desequilibrio SMARTSpin ayuda a maximizar la aceleración, el frenado y el desequilibrio de carga residual para cada rotor y cucharón para optimizar la seguridad y mejorar las separaciones.
  • Altas velocidades de rotor y flexibilidad con 13 opciones de rotor
Mayor sostenibilidad:
  • Thermo Scientific La tecnología GreenCool cuenta con un sistema de enfriamiento con refrigerante natural de última generación (R290), que reduce el impacto ambiental con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de 3, al mismo tiempo que no contribuye al agotamiento de la capa de ozono y cumple con las regulaciones de gases fluorados de la UE y la EPA de EE. UU.
  • Fiberlite Los rotores pesan hasta un 60% menos que los rotores metálicos equivalentes y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ejecución.
  • Opciones de rotor con parabrisas, incluido el Thermo Scientific H-Flex HS4 y BioShield Los rotores de 1000 A permiten a los usuarios girar tubos, botellas y placas a velocidades más altas con menos energía que los diseños sin protección contra el viento.
  • Fabricado en una instalación certificada de cero residuos utilizando electricidad 100 % renovable en Osterode am Harz, Alemania.
Uso fácil:
  • El modelo de piso incluye ruedas bloqueables para un fácil almacenamiento y para facilitar la limpieza en entornos de salas blancas.
  • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
  • El diseño industrial moderno fomenta la mejora continua de la ergonomía de carga del rotor, la seguridad del usuario y las certificaciones necesarias
  • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
  • Las dimensiones compactas ayudan a optimizar el área de trabajo. La altura ergonómica y el diseño curvo ayudan a garantizar una fácil carga y descarga de muestras, así como una fácil limpieza.
Auto-Lock cambio de rotor:
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso completo a la cámara para facilitar la limpieza y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
ClickSeal tapas de biocontención:
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención del Instituto Nacional de Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜV NORD CERT GmbH, Alemania para rotores seleccionados
Listo para el cumplimiento
:
  • Uso general en laboratorio, certificado por IVD, opciones disponibles listadas por la FDA
  • La tecnología GreenCool cumple con las regulaciones de gases fluorados de la UE y la EPA de EE. UU.
Modelos anteriores:Sorvall S4FR Plus, Megafuge S4FR Plus, SL4FR, Jouan KR4i, Jouan KR4-22, Jouan GR4-22, IEC GP8F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Vel. máx 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
Refrigerado Sí
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Material Parte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío conpintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; centrífuga de suelo: ruedas bloqueables
Modelo Centrífuga S4FR
Nivel de ruido <54 dB(A)
Perfil (aceleración/frenado) Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Memoria para programas Hasta 6 programas a través de los botones de la interfaz de usuario LCD
Rotor 13 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
Rotor incluido No
Tiempo de actividad Máx. 9 h, 59 min; también con modos continuo y pulso
Estándares ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilado/a No
Garantía Limitada de 5 años
Dimensiones (Al x An x F) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 53,1 in
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 135 cm
Peso neto 155 kg / 341.8 lb
Requisitos eléctricos 220/240 V
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60Hz
Uso en laboratorio/sala limpia Clase ISO 8 según DIN EN ISO 14644-1
Tipo de producto Uso general
Tipo de pantalla Interfaz de usuario de botones LCD brillante