Learn More
S49076, MedChemExpress
Código de producto. 16478167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478167 5 mg 5 miligramos
16466046 100 mg 100 miligramos
16440186 2 mg 2 miligramos
16435458 10 mg 10 miligramos
16401637 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12965
MedChemExpress S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
S49076 is a novel, potent inhibitor of MET, AXL/MER, and FGFR1/2/3 with IC50 values below 20 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S49076
Forma física Solid
CAS 1265965-22-7
Color Naranja
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N4O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (70.70 mM)
SMILES O=C(N1CC2=CC3=C(NC(/C3=C\C4=CC(CN5CCOCC5)=CN4)=O)C=C2)SCC1=O
Peso molecular (g/mol) 438.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.5
Porcentaje de pureza 99.71%