Learn More
Tygon S3™ Tubo de vacío E-3603
Código de producto. 30053333 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (3 x 4 in)
1/2 in
1/4 in
3/16 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/2 in
1-1/8 in
1-3/8 in
2 in
5/8 in
7/8 in
9/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30053333 1 in 2 in 15 metros
30053203 1,9 cm (3 x 4 in) 1-1/2 in 15 metros
30053637 1/2 in 1-1/8 in 15 metros
30053573 1/4 in 5/8 in 15 metros
30053914 5/8 in 1-3/8 in 15 metros
30054222 3/8 in 7/8 in 15 metros
30053233 3/16 in 9/16 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30053333 Proveedor Tygon N.º de proveedor ACF00066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00€
    3455.83€ / 15 metros
    Ahorro 919.17€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Formulado para resistir la fatiga por flexión y la abrasión.
La formulación de base biológica reduce el impacto ambiental. Consistencia de lote a lote para obtener resultados reproducibles. Se desliza fácilmente sobre los accesorios y se sujeta de forma segura. No contiene BPA ni ftalatos. Cumple con todos USP Clase VI y criterios de contacto con alimentos de la FDA. Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP;FDA
Diámetro interior (imperial) 1 in
Material Tygon S3 E–3603
Diámetro exterior (imperial) 2 in