Learn More
S2I-201, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-[(([(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy)acetyl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 501919-59-1 |
| Fórmula molecular | C16H15NO7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 74859, S2I-201 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(=O)Nc2ccc(C(=O)O)c(O)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-4-[[2-(4-metilfenil)sulfoniloxiacetil]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 365.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.0569 |