Learn More
S1RA hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497426 100 mg 100 miligramos
16463487 50 mg 50 miligramos
16439947 5 mg 5 miligramos
16417468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 16497426 Supplier Medchem Express Supplier No. HY18099A
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress S1RA hydrochloride (E-52862 hydrochloride) is a potent and selective sigma-1 receptor(σ1R, Ki=17 nM) antagonist, showed good selectivity against σ2R (Ki > 1000 nM).
S1RA hydrochloride (E-52862 hydrochloride) is a potent and selective sigma-1 receptor(σ1R, Ki=17 nM) antagonist, showed good selectivity against σ2R (Ki > 1000 nM).
Specifications
Nombre del producto químico o material S1RA hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1265917-14-3
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo E-52862 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (267.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (44.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(OCCN2CCOCC2)=NN1C3=CC(C=CC=C4)=C4C=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 373.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.88
Porcentaje de pureza 99.85%