Learn More
S1P1 agonist III, MedChemExpress
Código de producto. 16425388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16425388 10 mg 10 miligramos
16411577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16425388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12835
MedChemExpress S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM; no activity on S1P3.
S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S1P1 agonist III
CAS 1324003-64-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16F3N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (150.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=NC=C1C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 415.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.37
Porcentaje de pureza 97.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation