Descripción
Desarrolle aplicaciones de alta velocidad con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S150-AT, que funciona a 150.000 rpm con una capacidad de 8 x 2,0 ml.
Características:
- Rotor de ángulo fijo (30°) de titanio
- Capacidad: 8 × 2,0 ml
- Velocidad/RCF máx.: 150.000 rpm/899.744 x g
- Factor K: 6,1
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo S150-AT |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 8 x 2 mL |
| RCF máx. | 899.744 x g |
| Vel. máx | 150.000 rpm |
| Radio (métrico) | 35,8 mm |
| Radio mín. (métrico) | 20,8 mm |
| Factor K | 6,1 |
| Longitud máx. del tubo | 34 mm |
| Mostrar más |