Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S140-AT
Código de producto. 12171670 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12171670 10 x 2 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12171670 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20120.00€
    15841.44€ / paquete de 1
    Ahorro 4278.56€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Respalde una gran variedad de aplicaciones con este rotor, que funciona a un máximo de 1.048.000 x g.
Realice aplicaciones que requieran una fuerza extrema con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S140-AT; este rotor es capaz de funcionar a una velocidad de más 1 048 000 x g.
Características:
  • Rotor de ángulo fijo (35°) de titanio
  • Capacidad: 10 × 2 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 140.000 rpm/1.048.000 x g
  • Factor K: 5
Compatible con:
Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ serie MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie MX
Recomendada para:
Separación rápida de lipoproteínas del suero, ADN, ARN y fraccionamiento subcelular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo S140-AT
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 10 x 2 mL
RCF máx. 1.048.684 x g
Vel. máx 140.000 rpm
Radio (métrico) 47,9 mm
Radio mín. (métrico) 32,6 mm
Factor K 5
Longitud máx. del tubo 34 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Peso neto 1,8 lb (0,8 kg)
Para utilizar con (equipo) Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Ángulo 35°
RCF mín. 713.718 x g