missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A7/Psoriasin Antibody (030), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147729 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147729 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP289812CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

S100A7/Psoriasin Monoclonal antibody specifically detects S100A7/Psoriasin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno S100A7/Psoriasin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 030
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen HID 5, HID5, HID-5, protein S100-A7, PSOR1, Psoriasin, psoriasin 1, S100 calcium binding protein A7, S100 calcium binding protein A7 (psoriasin 1), S100 calcium-binding protein A7, S100 calcium-binding protein A7 (psoriasin 1), S100A7c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A7/Psoriasin (Met 1-Gln 101; Accession#: NP_002954.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6278
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.