Learn More
S100A4 Mouse, Clone: S100A4/1481, enQuireBio™
Código de producto. p-7156198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15920828 20 μg 20 microgramos
15930828 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15920828 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 6275MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno S100A4
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic and Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon S100A4/1481
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_062427
Símbolos de los genes S100A4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human S100A4 protein
Peso molecular del antígeno 10-12kDa
Control positivo HeLa, A549 or A375 Cells. Placenta
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6275
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ