Learn More
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16120432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16120432 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16120432 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00006273T01.100uL
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC002829
Peso molecular 10.78
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-S100A2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.