Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S100-AT4
Código de producto. 12171660 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 3,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12171660 6 x 3,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12171660 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18455.00€
    17700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 755.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Admite capacidades de 6 x 3,5 ml, con soporte adicional para microtubos a velocidades de hasta 100 000 rpm.
Admite capacidades de 6 x 3,5 ml, con soporte adicional para microtubos a velocidades de hasta 100 000 rpm. El rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S100-AT4 también admite microtubos.
Características:
  • Rotor de ángulo fijo (30°) de titanio
  • Capacidad: 6 × 3,5 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 100.000 rpm/540.628 x g
  • Factor K: 15,9
Compatible con:
Microultracentrífuga de la serie Thermo Scientific Sorvall MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie Sorvall MX
Recomendada para:
Aislamiento de pequeños volúmenes de proteínas, virus y ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo S100-AT4
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 3,5 mL
RCF máx. 540.628 x g
Vel. máx 100.000 rpm
Radio (métrico) 48,4 mm
Radio mín. (métrico) 25,8 mm
Factor K 15,9
Longitud máx. del tubo 51 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Peso neto 2,4 lb (1,07 kg)
Para utilizar con (equipo) Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Ángulo 30°
Promedio RCF 414.407 x g
RCF mín. 288.186 x g