Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo S100-AT3
Código de producto. 12161660 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
20 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12161660 20 x 0,2 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12161660 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 45585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17850.00€
    17500.00€ / paquete de 1
    Ahorro 350.00€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procese las muestras de manera más eficaz con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ S100-AT3, que puede funcionar a 100.000 rpm.
Características:
  • Rotor de ángulo fijo (30°) de titanio
  • Capacidad: 20 × 0,2 ml
  • Velocidad/FCR máximas: 100.000 rpm/435.630 x g
  • Factor K: 7
Compatible con:
Microultracentrífuga de la serie Thermo Scientific Sorvall MTX 150, microultracentrífuga de suelo de la serie Sorvall MX
Recomendada para:
  • Varias sedimentaciones de micromuestras
  • Aislamiento analítico de lipoproteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo S100-AT3
Material Titanio
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 20 x 0,2 mL
RCF máx. 435.630 x g
Vel. máx 100.000 rpm
Radio (métrico) 39 mm
Radio mín. (métrico) 29,6 mm
Factor K 7
Longitud máx. del tubo 20 mm
Diámetro máx. del tubo 7 mm
Peso neto 1,1 lb (0,49 kg)
Para utilizar con (equipo) Microultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX y MX Plus
Ángulo 30°
Promedio RCF 383.131 x g
RCF mín. 330.632 x g