Learn More
Thermo Scientific™ Pipeteadores S1
Código de producto. 10072332
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Transparente
Verde
Velocidad de dispensación:
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Velocidad de dispensación Tamaño de la unidad
10072332 Verde 8 cada uno
10402822 Blanco 8 cada uno
10626293 Azul 8 cada uno
10367302 Rojo 8 cada uno
10729534 Transparente 8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10072332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9541
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Realice el proceso de pipeteo durante más tiempo y sin esfuerzo con este pipeteador diseñado ergonómicamente para su uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio y plástico.
Lleve a cabo un pipeteo más largo y sin fatiga con los pipeteadores Thermo Scientific™ S1. Estos instrumentos están diseñados ergonómicamente y ofrecen un rendimiento de pipeteo sencillo y eficaz, así como la máxima comodidad de pipeteo. Ligero y sin cables, incluyen una batería recargable de iones de litio de gran capacidad que permite un funcionamiento entre recargas aproximadamente tres veces más prolongado que las unidades tradicionales. Para uso con pipetas serológicas graduadas y volumétricas de vidrio y plástico.
Rendimiento del monitor
  • La amplia pantalla LCD retroiluminada facilita la comprobación visual de la carga restante de la batería y los ajustes de velocidad.
Velocidad de control
  • Los controles de velocidad de aspiración y dispensación independientes ofrecen un control preciso de las velocidades de pipeteo y reducen el riesgo de desbordamiento en las pipetas más pequeñas.
  • Elija entre ocho velocidades con un simple “+” o “-” para ajustar la velocidad de pipeteo que se muestra en la pantalla LCD
Siempre listo cuando se necesita
  • La batería recargable de iones de litio ofrece un funcionamiento prolongado por carga y elimina los problemas de memoria de la batería.
  • La batería es de carga rápida, alcanza el 80 % en una hora y permite hasta 15 horas de funcionamiento continuo entre recargas.
Garantía
2 años de garantía tras el registro a través de la web
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Color Verde
Velocidad de dispensación 8
Para utilizar con Pipeta serológica de vidrio graduada y volumétrica, pipeta serológica de plástico graduada y volumétrica
Modelo S1
Volumen (métrico) De 1 a 100 ml
Tipo de filtro Estándar de 0,45 micras (números de referencia 4580560 y 9057)
Para utilizar con (equipo) Todas las principales marcas de pipetas serológicas de vidrio o plástico, 1 a 100 ml
Incluye Pipeteador S1, cargador universal, soporte para mesa, soporte para montaje en pared, soporte para pipetas de 1 ml, manual de instrucciones y tarjeta de garantía
Tiempo de recarga 3 horas
Garantía 2 años con registro a través de web
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Amperaje 0,2A
Frecuencia 50/60 Hz