Learn More
Fisherbrand™ Concentrado de limpieza Elma™ Tec Clean S1
Código de producto. 15252768 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15252768 2,5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15252768
Adecuado para su uso en baños de limpieza por ultrasonidos para metales pesados no ferrosos, aluminio, acero inoxidable, plásticos y vidrio. El concentrado de limpieza Fisherbrand™ Elma™ Tec Clean S1 es un limpiador ligeramente ácido.
  • Las aleaciones de latón y cobre se abrillantan.
  • Elimina fácilmente películas de óxido, herrumbre, cal y verdín.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 1.6
Composición Surfactantes aniónicos < 5 %, surfactantes no iónicos < 5 %, benzisotiazolinona, ácido cítrico
Concentración Limpieza del 1 al 5 % con agua y para neutralización 20 % de vol.
Tipo de recipiente Lata
Contenido y almacenamiento De -5 °C a 25 °C
Volumen (métrico) 2,5 L
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: alkylbenzenesulphonates, C10-13- alkylderivates, sodium salts, citric acid, monohydrate