Learn More
Sal sódica del ácido (S,Z)-7-[2-(4-fluorofenil)-5-isopropil-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-1H-pirrol-1-il]-5-hidroxihept-2-enoico, Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido (S,Z)-7-[2-(4-fluorofenil)-5-isopropil-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-1H-pirrol-1-il]-5-hidroxihept-2-enoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1659317-56-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H32 F N2 O4 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Heptenoic acid, 7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:1), (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H33FN2O4.Na/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39;/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-9-;/t27-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C\C=C/C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(Z,5S)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-5-hidroxihept-2-enoato |
| Mostrar más |