Learn More
Óxido de [S-(Z)]-[2-[5-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2-metilenciclohexilideno]etil]difenilfosfina, TRC
Código de producto. 30372211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30372211 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446780100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S-(Z))-(2-(5-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 100858-27-3
Fórmula molecular C27H37O2PSi
Cantidad 100 mg
Sinónimo [(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethyl]diphenylphosphine Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37O2PSi/c1-22-17-18-24(29-31(5,6)27(2,3)4)21-23(22)19-20-30(28,25-13-9-7-10-14-25)26-15-11-8-12-16-26/h7-16,19,24H,1,17-18,20-21H2,2-6H3/b23-19-/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C1
Nombre IUPAC terc-butil-[(1S,3Z)-3-(2-difenilfosforiletilideno)-4-metilidenociclohexil]oxi-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 452.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.23