Learn More
(S)-xantoantrafilo, TRC
Código de producto. 30456136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456136 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30456136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX5000101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Xanthoanthrafil
CAS 247567-47-1
Fórmula molecular C19 H23 N3 O6
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-2-[[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]amino]-5-nitro-benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O6/c1-12(11-23)21-16-6-5-14(22(25)26)9-15(16)19(24)20-10-13-4-7-17(27-2)18(8-13)28-3/h4-9,12,21,23H,10-11H2,1-3H3,(H,20,24)/t12-/m0/s1
SMILES COc1ccc(CNC(=O)c2cc(ccc2N[C@@H](C)CO)[N+](=O)[O-])cc1OC
Nombre IUPAC N-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-2-[[(2S)-1-hidroxipropan-2-il]amino]-5-nitrobenzamida
Peso molecular (g/mol) 389.402
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.159