Learn More
(S)-Willardiine, MedChemExpress
Código de producto. 16461427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461427 50 mg 50 miligramos
16405218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12499
MedChemExpress (S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
(S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Willardiine
Forma física Solid
CAS 21416-43-3
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9N3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo (-)-Willardiine
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H](CN(C(N1)=O)C=CC1=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 199.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.16
Porcentaje de pureza 98.0%