Learn More
Tocris Bioscience™ (S)-WAY 100135 dihydrochloride
Código de producto. 30000710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
30000710 10 mg 10 miligramos
18005832 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 30000710
Marca: Tocris Bioscience™ 1253/10
Potent and selective 5-HT1A antagonist
Potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). Selective over 5-HT1B, 1C, 2,α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM). Centrally active on systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149007-54-5
Fórmula molecular C24H35Cl2N3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-WAY 100135 dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.47
Pureza >99%
Peso molecular 468.463