Learn More
S-(-)-warfarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Warfarin |
| CAS | 5543-57-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H16 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-','(S)-, Coumarin','3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-','(S)-(-)- (8CI), 4-Hydroxy-3-[(1S)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (-)-Warfarin, (S)-Warfarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)C[C@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-[(1S)-3-oxo-1-fenilbutil]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 308.33 |
| Mostrar más |