Learn More
(S)-Vigabatrin, TRC
Código de producto. 30456475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456475 25 mg -
30456761 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV25300025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74046-07-4
Fórmula molecular C6 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo S-Vigabatrin
Nombre IUPAC (4S)-4-aminohex-5-ácido enoico
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Vigabatrin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079