Learn More
(S)-verbenona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10046434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10046434 5 g 5 g
10199652 1 g 1 g
10537953 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10046434 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01645DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1196-01-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00001343
Clave InChI DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Sinónimo levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 92874
ChEBI CHEBI:78316
Nombre IUPAC (1S,5S)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Verbenone
Densidad 0.9700g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%