Learn More
(S)-verapamilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Verapamilamide |
| CAS | 204642-98-8 |
| Fórmula molecular | C27 H36 N2 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36N2O5/c1-19(2)27(18-28,21-9-11-23(32-5)25(17-21)34-7)14-12-26(30)29(3)15-13-20-8-10-22(31-4)24(16-20)33-6/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3/t27-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CCN(C)C(=O)CC[C@](C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-ciano-4-(3,4-dimetoxifenil)-N-[2-(3,4-dimetoxifenil)etil]-N,5-dimetilhexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 468.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.2624 |