Learn More
(S)-(-)-valsartán-d8 (valina-d8), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Valsartan-d8 (valine-d8) |
| CAS | 1089736-72-0 |
| Fórmula molecular | C24H21D8N5O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2 H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22 H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1/i2D3,3D3,16 D,22 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[C@]([2 H])(N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)CCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-[pentanoil-[[4-[2-(1 H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]amino]-3-(trideuteriometil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 443.58 |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |