Learn More
(+)-(S)-Tiloforina, TRC
Código de producto. 30449925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449925 10 mg -
30449052 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89820010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-20-2
Fórmula molecular C24H27NO4
Peso molecular (g/mol) 393.48
Sinónimo (S)-9,11,12,13,13a,14-Hexahydro-2,3,6,7-tetramethoxydibenzo[f,h]pyrrolo[1,2-b]isoquinoline, NSC 717335, NSC 76387, NSTP 0G01, Tylophorin, (+)-Tylophorine, (13aS)-9,11,12,13,13a,14-Hexahydro-2,3,6,7-tetramethoxydibenzo[f,h]pyrrolo[1,2-b]isoquinoline, Tylophorine
Nombre IUPAC (13aS)-2,3,6,7-tetrametoxi-9,11,12,13,13,13a,14-hexahidrofenantropo[9,10-f]indolizina
SMILES [H][C@](N1C2)(CCC1)CC3=C2C(C=C(OC)C(OC)=C4)=C4C5=C3C=C(OC)C(OC)=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-(S)-Tylophorine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27NO4/c1-26-21-9-16-15-8-14-6-5-7-25(14)13-20(15)19-12-24(29-4)23(28-3)11-18(19)17(16)10-22(21)27-2/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.194