Learn More
(+)-S-tricil-L-cisteína, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11393506 1 g 1 g
11303516 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11393506
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14384.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-07-7
Fórmula molecular C22H21NO2S
Peso molecular (g/mol) 363.48
Número MDL MFCD00002611
Clave InChI DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-trityl-l-cysteine, +-s-trityl-l-cysteine, h-cys trt-oh, s-tritylcysteine, tritylcysteine, 3-tritylthio-l-alanine, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, l-alanine, 3-tritylthio, stlc, s-triphenylmethyl-l-cysteine
PubChem CID 76044
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-tritilsulfanilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-S-Trityl-L-cysteine
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Beilstein 2339626
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.48
Rotación óptica +84° (c=1 in Acetic Acid)
Porcentaje de pureza 97%