Learn More
S-Tritil-L-cisteinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490419 5 g 5 g
15480419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63628.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362.491 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166737-85-5
Fórmula molecular C22H22N2OS
Peso molecular (g/mol) 362.491
Número MDL MFCD22126061
Clave InChI OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Sinónimo h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
PubChem CID 44432703
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-tritilsulfanilpropanamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Trityl-L-cysteinamide
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo