Learn More
(-)-S-tritil-D-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469458 1 g 1 g
15479458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63022.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25840-82-8 | C22H21NO2S | 363.48 g/mol
(-)-S-Trityl-D-cysteine is used in medicine as intermediate. It inhibits the human mitotic kinesin Eg5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (-)-S-tricil-D-cisteína se utiliza en medicina como intermediario. Inhibe la quinesina mitótica humana Eg5.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua 0,022 g/l, 25 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25840-82-8
Fórmula molecular C22H21NO2S
Peso molecular (g/mol) 363.48
Número MDL MFCD00236948
Clave InChI DLMYFMLKORXJPO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-d-cys trt-oh, s-trityl-d-cysteine, h-cys trt-oh, s-2-amino-3-tritylthio propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, d-cysteine, s-triphenylmethyl, ambotzhaa6120, h-cys trt-2-chlorotrityl resin, --s-trityl-d-cysteine, 2s-2-amino-3-tritylsulfanylpropanoic acid
PubChem CID 7271796
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-[(trifenilmetil)sulfanil]propanoico
SMILES NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-S-Trityl-D-cysteine
Información de solubilidad Sparingly soluble in water 0.022g/L 25°C.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido