Learn More
s-Trioxano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
5 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636152 500 g Frasco de plástico 500 g
10407160 5 g Frasco de vidrio 5 g
10227313 100 g Frasco de plástico 100 g
10021610 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
13468358 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10636152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    32.65€ / 500 g
    Ahorro 3.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-88-3
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Número MDL MFCD00006563
Clave InChI BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
PubChem CID 8081
ChEBI CHEBI:38043
Nombre IUPAC 1,3,5-trioxano
SMILES C1OCOCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material s-Trioxane
Punto de fusión 61.0°C to 62.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 114.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 19,381
Índice Merck 15,9906
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Punto de sublimación 0115.0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • s-Trioxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trioxane