Learn More
(S)-Ácido Trifluoroláctico, TRC
Código de producto. 30456289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456289 5 g 5 g
30454416 50 mg 50 miligramos
30449021 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7905005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125995-00-8
Fórmula molecular C3 H3 F3 O3
Peso molecular (g/mol) 144.05
Nombre IUPAC (2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropanoico
SMILES O[C@@H](C(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Trifluorolactic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3F3O3/c4-3(5,6)1(7)2(8)9/h1,7H,(H,8,9)/t1-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0034