Learn More
s-Triazina-1,3,5-trietanol, TRC
Código de producto. 30136122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136122 10 g 10 g
30134636 1 g 1 g
18071410 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT76734510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4719-04-4
Fórmula molecular C9 H21 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 219.28
Sinónimo s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (8CI), 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, Actane, Acticide GR, BK, Bactraclean, Bestcide 1087T, Bioban GK, Busan 1060, Busan 1506, Cobate C, Dodigen NJ, ETA 75, Grotan B, Grotan BK, Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, KM 200, KM 200 (alcohol), Kalpur TE, Mergal 165, N,N',N' '-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, N,N',N' '-Tris(β-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, NSC 516387, Nipacide BK, Onyxide 200, Permachem OB 2, Protectol HT, Roksol T 1-7, Surcide D, Surcide P, Triadine 174, Triadine 3
Nombre IUPAC 2-[3,5-bis(2-hidroxietil)-1,3,5-triazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CN(CCO)CN(CCO)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material s-Triazine-1,3,5-triethanol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N3O3/c13-4-1-10-7-11(2-5-14)9-12(8-10)3-6-15/h13-15H,1-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1583