Learn More
(S)-(-)-Tolvaptan, TRC
Código de producto. 18042220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18042220 25 mg 25 miligramos
18012230 1 mg 1 miligramo
18011530 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18042220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53664525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331947-44-5
Fórmula molecular C26 H25 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 448.94
Sinónimo N-[4-[[(5S)-7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl]carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, (S)-(-)-OPC 41061
Nombre IUPAC N-[4-[(5R)-7-cloro-5-hidroxi-2,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepina-1-carbonil]-3-metilfenilo-2-metilbenzamida
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCC[C@@H](O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Tolvaptan
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/t24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1554