Learn More
S-(-)-Tolterodina D-Tartrato, TRC
Código de producto. 30455971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455971 5 mg 5 miligramos
30455429 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5357965MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124937-54-8
Fórmula molecular C22 H31 N O . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 475.57
Sinónimo 2-[(1S)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol D-Tartrate, (S)-Tolterodine D-Tartrate
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 2-[(1S)-3-(diisopropilamino)-1-fenil-propil]-4-metil-fenol
SMILES CC(C)N(CC[C@@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(-)-Tolterodine D-tartrate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m00/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.257