Learn More
(S)-Timolol Maleate, MedChemExpress
Beskrivelse
(S)-Timolol Maleate (L-714,465 Maleate) is a non-cardioselective hydrophilic β-adrenoceptor blocker. (S)-Timolol Maleate is widely used as standard medication for intraocular pressure (glaucoma) by preventing the production of aqueous humor. (S)-Timolol Maleate can be used for hypertension, angina pectoris and myocardial infarction.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | (S)-Timolol Maleate |
| CAS | 26921-17-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H28N4O7S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-714,465 Maleate MK 950 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (115.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](COC1=NSN=C1N2CCOCC2)CNC(C)(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 432.49 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?