Learn More
(S)-(+)-tetrahidro-furfurilamina L-tartrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Tetrahydro-furfurylamine L-Tartrate |
| CAS | 33002-02-7 |
| Fórmula molecular | C5H11NO . C4H6O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (S)-Tetrahydro-2-furanmethanamine [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO.C4H6O6/c6-4-5-2-1-3-7-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,1-4,6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-;1-,2-/m01/s1 |
| SMILES | NC[C@@H]1CCCO1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico;[(2S)-oxolan-2-il]metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 251.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1005 |