Learn More
Ácido (S)-tetrahidro-alfa-(1-metiletil)-2-oxo-1(2H)-pirimidinacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Tetrahydro-a-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidine-acetic acid |
| CAS | 192725-50-1 |
| Fórmula molecular | C9 H16 N2 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Pyrimidineacetic acid','tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-','(αS)-, 1(2H)-Pyrimidineacetic acid','tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-','(S)-, (αS)-Tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-1(2H)-pyrimidineacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-6(2)7(8(12)13)11-5-3-4-10-9(11)14/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-3-metil-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-il)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1161 |