Learn More
Ácido (S)-(-)-tetrahidro-3-furoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472739 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15472739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66392.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 168395-26-4 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168395-26-4
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD07369984
Clave InChI BOTREHHXSQGWTR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3s-oxolane-3-carboxylic acid, s-tetrahydro-3-furancarboxylic acid, s-tetrahydro-3-furoic acid, s-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid, 3s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, l-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 3s, 3s-3-oxolanecarboxylic acid, s, ?-tetrahydro-3-furancarboxylic acid
PubChem CID 40784874
Nombre IUPAC ácido oxolano-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Tetrahydro-3-furoic acid
Color Amarillo a marrón
Cantidad 1 g
Beilstein 1281203
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido