Learn More
Ácido (S)-(-)-tetrahidro-2-furoico, 99 % (98 % ee), Thermo Scientific™
Código de producto. 10658024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10658024 25 g Glass bottle 25 g
10079031 1 g Frasco de vidrio 1 g
10089031 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10658024 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 369510250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87392-07-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00272639
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
Nombre IUPAC Ácido (2S)-oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Nombre de nota 98% e.e.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Gravedad específica 1.21
Punto de ebullición 244.0°C (736.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99% (98% ee)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-2-Tetrahydrofuroic acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación