Learn More
Ácido (S)-(-)-tetrahidro-2-furoico, 99 % (98 % ee), Thermo Scientific™
Código de producto. 10079031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079031 1 g Frasco de vidrio 1 g
10089031 5 g Glass bottle 5 g
10658024 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369510010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87392-07-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00272639
Clave InChI UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
PubChem CID 446666
ChEBI CHEBI:45960
Nombre IUPAC Ácido (2S)-oxolano-2-carboxílico
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Nombre de nota 98% e.e.
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Gravedad específica 1.21
Punto de ebullición 244.0°C (736.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99% (98% ee)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-2-Tetrahydrofuroic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación